Läs mer
Brimonidine, MedChemExpress
Produktkod. 16474437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474437 50 mg
16468406 100 mg
16458568 10 mg
16421038 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16474437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0659
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Brimonidine (UK 14304) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Brimonidine (UK 14304) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brimonidine
CAS 59803-98-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H10BrN5
Kvantitet 50 mg
Synonym UK 14304 AGN190342
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (171.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Molekylvikt (g/mol) 292.13
Formel vikt 292.13
Procent renhet 99.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid