Läs mer
Brimonidintartrat, LoGiCal
Produktkod. 30461754
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461754 10 mg
1 options
Produktkod. 30461754 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1324.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Analyt- eller komponentnamn Brimonidine tartrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H10 Br N5 . C4 H6 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Brimonidine tartarate, Brimonidine D-tartrate, Brimonidine Tartrate, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), AGN 190342LF, Alphagan, Alphagan P, Brimonidine Purite, Brimonidine tartrate, Brominide tartrate
InChI formel InChI=1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3
IUPAC-namn N-(5-bromoquinoxalin-6-yl)imidazolidin-2-imin; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 442.22
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 441,0284 g/mol