Läs mer
Brimonidine tartrate, MedChemExpress
Produktkod. 16478406
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478406 100 mg -
16484437 50 mg -
16468568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478406 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0659A100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
MedChemExpress Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H16BrN5O6
Kvantitet 100 mg
Synonym UK 14304 tartrateAGN190342 tartrate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (56.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Molekylvikt (g/mol) 442.22
Formel vikt 442.22
Procent renhet 99.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid