Läs mer
Brimonidintartrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 17535555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17535555 250 mg
1 options
Produktkod. 17535555 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468842500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brimonidine tartrate
Förpackning Glasflaska
CAS 70359-46-5
Analyscertifikat Tillgänglig
Fysisk form Pulver
Molekylformel C15H16BrN5O6
MDL-nummer 07773072
Färg Vit till ljusgul till ljusbrun
Smältpunkt 207 °C
Löslighet Lösligt i vatten
InChI-nyckel QZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N
LEDER O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra; 5-brom-N-(4,5-dihydro-lH-imidazol-2-yl)kinoxalin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 442.23
Kvantitet 250 mg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brimonidine tartrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Brimonidine tartrate