Läs mer
Brincidofovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brincidofovir |
| CAS | 444805-28-1 |
| Molekylformel | C27H52N3O7P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Brincidofovir, CMX 001, HDP-cidofovir, Hexadecyloxypropyl-cidofovir, , [[(S)-2-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-Phosphonic Acid Mono[3-(hexadecyloxy)propyl] Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C27H52N3O7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-35-20-16-21-37-38(33,34)24-36-25(23-31)22-30-18-17-26(28)29-27(30)32/h17-18,25,31H,2-16,19-24H2,1H3,(H,33,34)(H2,28,29,32)/t25-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCOCCCOP(=O)(O)CO[C@H](CO)CN1C=CC(=NC1=O)N |
| IUPAC-namn | [(2S)-1-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxypropan-2-yl]oxymethyl-(3-hexadecoxypropoxy)phosphinic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 561.69 |
| Formel vikt | 561.3543 |