Läs mer
Brinzolamidhydroklorid, TRC
Produktkod. 30133202
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133202 5 mg
30004515 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133202 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6776005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150937-43-2
Molekylformel C12 H21 N3 O5 S3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 419.97
Synonym Brinzolamide Hydrochloride
IUPAC-namn (4R)-4-(etylamino)-2-(3-metoxipropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrotien[3,2-e]tiazin-6-sulfonamid; hydroklorid
LEDER Cl.CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brinzolamide Hydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N3O5S3.ClH/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17;/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17);1H/t10-;/m0./s1
Formel vikt 419.041