Läs mer
Brinzolamid, Mikromol™
Produktkod. 17983866
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17983866 250 mg
1 options
Produktkod. 17983866 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1300.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Brinzolamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brinzolamide
CAS 138890-62-7
Analyt- eller komponentnamn Brinzolamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H21 N3 O5 S3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide,, AL 4862, Brinzolamide, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)-
InChI formel InChI=1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
LEDER CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn (4R)-4-(etylamino)-2-(3-metoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrotien[3,2-e]tiazin-6-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 383.51
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 383,0643 g/mol