Läs mer
Brinzolamid, TRC
Produktkod. 30135771
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135771 50 mg
30132895 25 mg
30008673 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67760150MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138890-62-7
Molekylformel C12 H21 N3 O5 S3
Molekylvikt (g/mol) 383.51
Synonym Brinzolamide, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)-, AL 4862
IUPAC-namn (4R)-4-(etylamino)-2-(3-metoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrotien[3,2-e]tiazin-6-sulfonamid
LEDER CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brinzolamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
Formel vikt 383.0643