missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brivanib (alaninate), MedChemExpress

Produktkod. 16494866
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494866 100 mg
16493828 10 mg
16456557 5 mg
16430207 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494866 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10336

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Brivanib alaninate (BMS-582664) is an ATP-competitive inhibitor against VEGFR2 with an IC50 of 25 nM; has moderate potency against VEGFR-1 and FGFR-1, but more than 240-fold against PDGFRβ.

Brivanib alaninate (BMS-582664) is an ATP-competitive inhibitor against VEGFR2 with an IC50 of 25 nM

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Brivanib (alaninate)
CAS 649735-63-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24FN5O4
Kvantitet 100 mg
Synonym BMS-582664
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (226.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[C@@H](COC1=CN2C(C(OC3=C(C4=C(NC(C)=C4)C=C3)F)=NC=N2)=C1C)C)[C@@H](N)C
Molekylvikt (g/mol) 441.46
Formel vikt 441.46
Procent renhet 98.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.