Läs mer
Brivaracetam, Mikromol™
Beskrivning
Brivaracetam
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brivaracetam |
| CAS | 357336-20-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Brivaracetam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H20 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Pyrrolidineacetamide, alpha-ethyl-2-oxo-4-propyl-, (alphaS,4R)-, (alphaS,4R)-alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, Brivaracetam, Briviact, UCB 34714 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O2/c1-3-5-8-6-10(14)13(7-8)9(4-2)11(12)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H2,12,15)/t8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@H]1CN([C@@H](CC)C(=O)N)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(4R)-2-oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide |
| Visa mer |