Läs mer
Brivaracetam related compound D (~85:15 d.r.), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (AlphaS,4R)-Alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid |
| CAS | 943986-67-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H19 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (aS,4R)-a-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO3/c1-3-5-8-6-10(13)12(7-8)9(4-2)11(14)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@H]1CN([C@@H](CC)C(=O)O)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(4R)-2-oxo-4-propyl-pyrrolidin-1-yl]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.273 |
| Visa mer |