Läs mer
Brivudine (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brivudine |
| CAS | 69304-47-8 |
| Molekylformel | C11H13BrN2O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine, (E)-5-(2-Bromovinyl)deoxyuridine, (E)-5-O-(2-bromoethenyl)-2'-deoxyuridine, 5-[(1E)-2-Bromoethenyl]-2'-deoxyuridine, 5-[(E)-2-Bromoethenyl]-2'-deoxyuridine, BVDU, Brivudin, Brivudine, Bromovinyldeoxyuridine, Helpin |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrN2O5/c12-2-1-6-4-14(11(18)13-10(6)17)9-3-7(16)8(5-15)19-9/h1-2,4,7-9,15-16H,3,5H2,(H,13,17,18)/b2-1+/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(\C=C\Br)C(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 5-[(E)-2-bromoethenyl]-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.14 |
| Formel vikt | 332.0008 |