Läs mer
Brivudin, 98 %
Produktkod. 11387449
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387449 50 mg 50mg
15443797 250 mg 250mg
11397449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27853.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.10 SEK
    656.65 SEK / 50mg
    Save 74.45 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 69304-47-8 | C11H13BrN2O5 | 333,14 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i vatten och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69304-47-8
Molekylformel C11H13BrN2O5
Molekylvikt (g/mol) 333.14
MDL-nummer MFCD00058585
InChI-nyckel ODZBBRURCPAEIQ-PIXDULNESA-N
Synonym brivudine, bvdu, brivudin, helpin, e-5-2-bromovinyl-2'-deoxyuridine, bromovinyldeoxyuridine, zostex, brivudine inn, brivudinum inn-latin, brivudina inn-spanish
PubChem CID 446727
IUPAC-namn 5-[(E)-2-brometenyl]-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(\C=C\Br)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine
Smältpunkt ∽165 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Optisk rotation +10° (c=1 i metanol)
Formel vikt 333.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.