Läs mer
Brivudine, MedChemExpress
Produktkod. 16451917
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451917 50 mg 50mg
16471086 200 mg -
16423376 25 mg -
16426236 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16451917 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13578
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brivudine
Fysisk form Solid
CAS 69304-47-8
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H13BrN2O5
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Bromovinyldeoxyuridine BVDU
Löslighetsinformation DMSO : 200 mg/mL (600.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(/C=C/Br)=C2)=O)=O)O1)O
Molekylvikt (g/mol) 333.14
Formel vikt 333.14