Beskrivning
- Underavdelningar: 1,0°
- Cirka Längd: 370 mm
- Termometerns intervall: 0 till 50 °C
- Termometeruppdelning: 1 °C
- Termometer vätskefyllning: Säkerhetsblå
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Brix hydrometer |
| Ökar | 1° |
| Längd (metrisk) | 37 cm |
| Brix sortiment | 15 till 25° |
| Material | Glas |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 122 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C (68 °F) |