Läs mer
VEE GEE Brix hydrometer med termometer (° C)
Produktkod. 17876593
Brix sortiment:
-5 till +5°
0 till 12°
0 till 35°
0 till 70°
15 till 25°
19 till 31°
29 till 41°
39 till 51°
49 till 61°
5 till 15°
69 till 81°
9 till 21°
Produktkod. 17876593
Brand: VEE GEE 6601TS5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Brix Hydrometer med° C-termometern är kalibrerad för att visa viktprocenten sackaros vid 20 °C. Skalan är baserad på följande: 1 °Brix = 1 viktprocent sackaros vid angiven temperatur (20 °C).
  • Underavdelningar: 1,0°
  • Cirka Längd: 370 mm
  • Termometerns intervall: 0 till 50 °C
  • Termometeruppdelning: 1 °C
  • Termometer vätskefyllning: Säkerhetsblå
Specifikationer
Typ Brix hydrometer
Ökar
Längd (metrisk) 37 cm
Brix sortiment 39 till 51°
Material Glas
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Standardiseringstemperatur 20 °C (68 °F)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brix Hydrometer with Thermometer (°C) 39 to 51°
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propylene carbonate