Läs mer
VEE GEE Brix hydrometer med termometer (° F)
Produktkod. 17826593
Brix sortiment:
-5 till +5°
0 till 12°
0 till 35°
19 till 31°
9 till 21°
Produktkod. 17826593
Brand: VEE GEE 6601TS2F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Brix Hydrometer med° F-termometern är kalibrerad för att visa viktprocenten sackaros vid 68 °F. Skalan är baserad på följande: 1 °Brix = 1 viktprocent sackaros vid angiven temperatur (68 °F).
  • Cirka Längd: 370 mm
  • Termometerns räckvidd: 30 till 130 °F
  • Termometeruppdelning: 2 °F
  • Termometer vätskefyllning: Säkerhetsblå
Specifikationer
Typ Brix hydrometer
Ökar 0,1°
Längd (metrisk) 37 cm
Brix sortiment 9 till 21°
Temperaturområde (metriskt) -1 °C till +54 °C
Vikt (metrisk) 136 g
Standardiseringstemperatur 20 °C (68 °F)