Läs mer
VEE GEE Brix hydrometer med termometer (° F)
Produktkod. 17896513 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Brix sortiment:
-5 till +5°
0 till 12°
0 till 35°
19 till 31°
9 till 21°
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Brix sortiment
17896513 0 till 35°
17826593 9 till 21°
17836543 -5 till +5°
17876493 19 till 31°
17826493 0 till 12°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17896513 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 6601TS10F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00 SEK
    566.22 SEK / Paket med 1
    Save 80.78 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Brix Hydrometer med° F-termometern är kalibrerad för att visa viktprocenten sackaros vid 68 °F. Skalan är baserad på följande: 1 °Brix = 1 viktprocent sackaros vid angiven temperatur (68 °F).
  • Cirka Längd: 370 mm
  • Termometerns räckvidd: 30 till 130 °F
  • Termometeruppdelning: 2 °F
  • Termometer vätskefyllning: Säkerhetsblå
Specifikationer
Typ Brix hydrometer
Ökar 0,5°
Längd (metrisk) 37 cm
Brix sortiment 0 till 35°
Temperaturområde (metriskt) -1 °C till +54 °C
Vikt (metrisk) 136 g
Standardiseringstemperatur 20 °C (68 °F)