Läs mer
Heathrow Scientific™ Brix refraktometerfältsats
:
Heathrow Scientific™ Brix refraktometersats
Beskrivning
Detta kit innehåller alla nödvändiga komponenter för bekväm testning på plats av Brix-mätningar var och när det behövs.
Detta kit innehåller:
- Handhållen Brix refraktometer (BTX-1)
- Slitstark bärväska
- Mikrofiberduk
- Flaska för destillerat vatten
- Provkopp
- Överföringspipett
- Kalibreringsskruvmejsel
Specifikationer:
- 10,5 x 7 x 3 tum. (26,7 x 17,8 x 7,8 cm)
- Vikt: 1,6 lb. (0,7 kg)
- Refraktometermodell: BTX-1
- Skala: Brix
- Område: 0 till 32 %
- Upplösning: 0,2 %
- Noggrannhet:± 0,2% Brix
- ATC: Ja
- Cirka Längd på refraktometer: 6,5 tum. (165 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Brix refraktometer |
| Skalområde | 0 till 32 % |
| Noggrannhet | ±0,2% Brix |
| Upplösning | 0.20% |
| Skaltyp | Brix |
| Mått (L x B x H) | 10,5 x 7 x 3 tum. (26,7 x 17,8 x 7,8 cm) |
| Garanti | 5 år |