Läs mer
Brix Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 13474016 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Koncentration:
10% sackaros
30 % sackaros
5 % sackaros
60 % sackaros
Förpackningsstorlek:
15ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration Förpackningsstorlek
13474016 10% sackaros 15ml
13474026 30 % sackaros 15ml
13494016 5 % sackaros 15ml
13494036 60 % sackaros 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13474016 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer BS10S
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Stabiliserad för att ha en förlängd 12-månaders hållbarhet. Reagecon™ Brix Standard är en serie färdiga sackarosbrytningsindexstandarder i en praktisk droppflaska för användning med alla typer av refraktometrar. Testresultat ackrediterade till ISO 17025 och tillverkad enl ISO Guide 34.
Denna serie av standardlösningar för sackaros innehåller råvaror med hög renhet, kan användas med alla typer av refraktometer och är stabiliserad för att ha en förlängd hållbarhet för att ge utmärkt värde för användare som inte behöver följa ICUMSAs riktlinjer.
  • Bereds gravimetriskt på vikt-/viktbasis: både löst ämne (sackaros) och lösningsmedel (vatten) vägs på en våg kalibrerad med OIML spårbara vikter
  • Balansintyg om kalibrering utfärdas i enlighet med ISO 17025 för kalibrering av icke-automatiska vågmaskiner (INAB ref: 265C)
  • Brix-värdet verifieras med en högpresterande kalibrerad, temperaturkontrollerad refraktometer med hög renhet, ISO Guide 34-ackrediterade Brix-standarder
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1 , 7732-18-5
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym Sucrose solution
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Beskrivning Ackrediterat till ISO 17025, i enlighet med ISO Guide 34
Förpackning Dropper flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 10% sackaros
För användning med (utrustning) Refractometer
Löslighet Lösligt i vatten
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 15 mL
Formel vikt 342,3 g/mol