Beskrivning
Denna serie av standardlösningar för sackaros innehåller råvaror med hög renhet, kan användas med alla typer av refraktometer och är stabiliserad för att ha en förlängd hållbarhet för att ge utmärkt värde för användare som inte behöver följa ICUMSAs riktlinjer.
- Bereds gravimetriskt på vikt-/viktbasis: både löst ämne (sackaros) och lösningsmedel (vatten) vägs på en våg kalibrerad med OIML spårbara vikter
- Balansintyg om kalibrering utfärdas i enlighet med ISO 17025 för kalibrering av icke-automatiska vågmaskiner (INAB ref: 265C)
- Brix-värdet verifieras med en högpresterande kalibrerad, temperaturkontrollerad refraktometer med hög renhet, ISO Guide 34-ackrediterade Brix-standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sucrose |
| Beskrivning | Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34 |
| Förpackning | Dropper flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 5% sucrose |
| För användning med (utrustning) | Refractometer |
| Löslighet | Soluble in water |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 15 mL |
| Visa mer |