Läs mer
Brix Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. p-8015625 Handla allt Reagecon Produkter
Koncentration:
10% sucrose
30% sucrose
5% sucrose
60% sucrose
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. 13474016
Brand: Reagecon BS10S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stabiliserad för att ha en förlängd 12-månaders hållbarhet. Reagecon™ Brix Standard är en serie färdiga sackarosbrytningsindexstandarder i en praktisk droppflaska för användning med alla typer av refraktometrar. Testresultat ackrediterade till ISO 17025 och tillverkad enl ISO Guide 34.
Denna serie av standardlösningar för sackaros innehåller råvaror med hög renhet, kan användas med alla typer av refraktometer och är stabiliserad för att ha en förlängd hållbarhet för att ge utmärkt värde för användare som inte behöver följa ICUMSAs riktlinjer.
  • Bereds gravimetriskt på vikt-/viktbasis: både löst ämne (sackaros) och lösningsmedel (vatten) vägs på en våg kalibrerad med OIML spårbara vikter
  • Balansintyg om kalibrering utfärdas i enlighet med ISO 17025 för kalibrering av icke-automatiska vågmaskiner (INAB ref: 265C)
  • Brix-värdet verifieras med en högpresterande kalibrerad, temperaturkontrollerad refraktometer med hög renhet, ISO Guide 34-ackrediterade Brix-standarder
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1, 7732-18-5
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym Sucrose solution
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sucrose
Beskrivning Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34
Förpackning Dropper flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 10% sucrose
För användning med (utrustning) Refractometer
Löslighet Soluble in water
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 15 mL
Formel vikt 342.3g/mol