Läs mer
BRL-15572 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
BRL-15572 dihydrochloride is a selective antagonist of h5-HT1D, displays high affinity for h5-HT1D receptors. BRL-15572 dihydrochloride could be useful pharmacological agents to characterise 5-HT1D receptor mediated responses.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRL-15572 dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 193611-72-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29Cl3N2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (520.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | OC(CN1CCN(C2=CC(Cl)=CC=C2)CC1)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |