Läs mer
Tocris Bioscience™ BRL 37344, sodium salt
Beskrivning
Potent and selective β3 adrenoceptor agonist (Ki values are 287, 1750 and 1120 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRL 37344, sodium salt |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 385.82 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.82 |