Läs mer
BRL-50481, MedChemExpress
Beskrivning
BRL-50481 is a novel and selective inhibitor of PDE7 with IC50s of 0.15, 12.1, 62 and 490 μM for PDE7A, PDE7B, PDE4 and PDE3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRL-50481 |
| CAS | 433695-36-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H12N2O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 300 mg/mL (1228.15 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=S(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1C)(N(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.27 |
| Formel vikt | 244.27 |
| Visa mer |