Läs mer
Tocris Bioscience™ BRL 50481
Beskrivning
Selective, substrate-competitive inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 7 (Ki = 180 nM). Displays > 200-fold selectivity over PDE1B, PDE1C, PDE2, PDE3, PDE4A4 and PDE5.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRL 50481 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 244.26 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.265 |