Läs mer
BRL-50481, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRL-50481 |
| CAS | 433695-36-4 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O4 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BRL 50481 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O4S/c1-7-4-5-8(11(12)13)6-9(7)16(14,15)10(2)3/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)S(=O)(=O)c1cc(ccc1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N,N,2-trimethyl-5-nitrobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.27 |
| Formel vikt | 244.0518 |