Läs mer
BRL 54443, MedChemExpress
Produktkod. 16485558
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485558 10 mg
16461727 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16485558 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13221
MedChemExpress BRL 54443 is a potent 5-HT1E/1F receptor agonist (Ki values are 1.1 nM and 0.7 nM respectively); displays > 30-fold selectivity over other 5-HT and dopamine receptors.
BRL 54443 is a potent 5-HT1E/1F receptor agonist (Ki values are 1.1 nM and 0.7 nM respectively)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BRL 54443
CAS 57477-39-1
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H18N2O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (434.20 mM)
LEDER OC1=CC2=C(NC=C2C3CCN(C)CC3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 230.31
Formel vikt 230.31
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation