Läs mer
Fisherbrand™ Jonselektiv elektrod
Produktkod. 11715648 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Membran:
Kombination
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Membran Förpackningsstorlek
11715648 Kombination Varje
1 options
Produktkod. 11715648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5295.00 SEK
    3257.51 SEK / Paket med 1
    Save 2037.49 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerad jonkänslig bromidelektrod med fast membran och utbytbar plan yta levereras idealiskt med membran, elektrolytlösning och packning.
  • Kombinerad jonkänslig bromidelektrod med fast membran utbytbar plan yta
  • Jonen som ska detekteras passerar genom membranet och genererar en potentialskillnad som är proportionell mot jonkoncentrationen
  • Analystid vanligtvis mindre än en minut
  • Provberedningssteg som filtrering eller destillation är sällan nödvändiga
Specifikationer
Beskrivning Bromidjonselektiv elektrod
pH-intervall 2 till 14
Membran Kombination