Läs mer
Deglar med bred bas
Produktkod. 12877743
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12877743
Brand: Yorlab 10448/11
Bara null kvar
Specifikationer
Material Kiseldioxid
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Diameter (metrisk) Yttre 47mm
Höjd (metrisk) 27mm
Produkttyp Degel