Läs mer
Oxoid Brochothrix thermosphacta ATCC™
Product Code. 12995903
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5-pack
Product Code. Kvantitet
12995903 5-pack
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Product Code. 12995903 Supplier Oxoid Supplier No. R4609038
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Brochothrix thermosphacta ATCC™ är Oxoid en grampositiv stav.
  • Grampositiv stav
  • Utgör en betydande andel av den dåliga floran i kött och köttprodukter
  • Den anses inte vara patogen, utan är en ekonomiskt viktig köttförstörande organism
    • Växer i ett brett utbud av kött och köttprodukter
    • Ger ogillande metaboliska slutprodukter, gör det smittade köttet osmakligt
  • STAA-medium selektivt genom inkludering av streptomycinsulfat, thallousacetat och actidion (cykloheximid)
  • Medium modifierat från ursprunglig formulering genom borttagning av det giftiga selektiva ämnet cykloheximid enligt rekommendation av NMKL
  • Enligt denna metod är detta medium tillämpligt för kött, köttprodukter och vissa fiskprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Biosäkerhetsnivå 1
Form Frystorkat
För användning med (applikation) Producerar restriktionsendonukleas MthI; Bakteriofagvärd
Antal per förpackning 5
Kvantitet 5-pack
Art Brochothrix thermosphacta