Läs mer
Brocresine Hydrochloride, LoGiCal
Beskrivning
Brocresine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brocresine Hydrochloride |
| CAS | 91468-63-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Brocresine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H8 Br N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 5-[(aminooxy)methyl]-2-bromo-, hydrochloride (1:1), Benzyloxyamine, 4-bromo-3-hydroxy-, hydrochloride (7 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8BrNO2.ClH/c8-6-2-1-5(4-11-9)3-7(6)10;/h1-3,10 H,4,9H2;1 H |
| LEDER | Cl.NOCc1ccc(Br)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 5-(aminooxymethyl)-2-bromophenol;hydrochloride |
| Visa mer |