Läs mer
Brodifacoum, TRC
Produktkod. 30040496
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040496 10 mg
30003207 250 mg
30010847 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67790010MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56073-10-0
Molekylformel C31 H23 Br O3
Molekylvikt (g/mol) 523.42
Synonym 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, BFC, Brodifacoum, Brodimat, Brodimax Forte Pasta, Klerat, Klerat Block, Talon, Talon (rodenticide), Volid, WBA 8119
IUPAC-namn 3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-4-hydroxychromen-2-one
LEDER OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)c5ccc(Br)cc5)C(=O)Oc6ccccc16
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brodifacoum
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C31H23BrO3/c32-24-15-13-20(14-16-24)19-9-11-21(12-10-19)23-17-22-5-1-2-6-25(22)27(18-23)29-30(33)26-7-3-4-8-28(26)35-31(29)34/h1-16,23,27,33H,17-18H2
Formel vikt 522.0831
Procent renhet >95%