missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brofaromine, MedChemExpress

Produktkod. 16455658
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16455658 10 mg
16418357 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16455658 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13339

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Brofaromine (CGP 11305A) is a monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50 of 0.2 μM for MAO-A.

Brofaromine (CGP 11305A) is a monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50 of 0.2 μM for MAO-A.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Brofaromine
CAS 63638-91-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H16BrNO2
Kvantitet 10 mg
Synonym CGP 11305A
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (805.96 mM; Need ultrasonic)
LEDER BrC1=CC(OC)=CC2=C1OC(C3CCNCC3)=C2
Molekylvikt (g/mol) 310.19
Formel vikt 310.19
Procent renhet 98.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.