Läs mer
Broflanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Broflanilide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H14BrF11N2O2/c1-39(21(41)12-6-3-2-4-7-12)17-9-5-8-14(18(17)27)20(40)38-19-15(23(29,30)31)10-13(11-16(19)26)22(28,24(32,33)34)25(35,36)37/h2-11H,1H3,(H,38,40) |
| Formel vikt | 662.0063 |