Läs mer
Brolitene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brolitene |
| CAS | 6961-46-2 |
| Molekylformel | C11H13NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-(2-Hydroxyethyl)-3-phenyl-2-propenamide, Idrocilamide, LCB 29, N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide, N-(2-Hydroxyethyl)cinnamide, NSC 44979, NSC 58207, NSC 63229, Srilane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c13-9-8-12-11(14)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,13H,8-9H2,(H,12,14)/b7-6+ |
| LEDER | OCCNC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (E)-N-(2-hydroxyethyl)-3-phenylprop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.0946 |