Läs mer
Bromadiolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromadiolone |
| CAS | 28772-56-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C30 H23 Br O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Coumarin, 3-[α-[p-(p-bromophenyl)-β-hydroxyphenethyl]benzyl]-4-hydroxy- (8CI), 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Bromadiolone, Hemus AB, Maki, Ratonil, Roban |
| InChI formel | InChI=1S/C30H23BrO4/c31-23-16-14-20(15-17-23)19-10-12-22(13-11-19)26(32)18-25(21-6-2-1-3-7-21)28-29(33)24-8-4-5-9-27(24)35-30(28)34/h1-17,25-26,32-33H,18H2 |
| LEDER | OC(CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3)c4ccc(cc4)c5ccc(Br)cc5 |
| IUPAC-namn | 3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxychromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.41 |
| Visa mer |