Läs mer
Bromaminic acid, 90+%
Produktkod. 15464787
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464787 25 g 25g
15474787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32110.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 116-81-4 | C14H7BrNNaO5S | 404.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-81-4
Molekylformel C14H7BrNNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 404.17
MDL-nummer MFCD00035694
InChI-nyckel TXMRAEGWZZVGIH-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromaminic acid, bromamine acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid, alizarine cyanol grey g, unii-sbz7fun4bk, 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid, 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid, sbz7fun4bk, 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracene-2-sulfonic acid, 2-anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 22628
IUPAC-namn 1-amino-4-brom-9,10-dioxoantracen-2-sulfonsyra
LEDER [Na+].NC1=C(C=C(Br)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromaminic acid
Smältpunkt ∽280°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Formel vikt 382.19
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.