Läs mer
Bromanil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromanil |
| CAS | 488-48-2 |
| Molekylformel | C6Br4O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Tetrabromo-1,4-benzoquinone, Tetrabromo-p-benzoquinone, Tetrabromo-p-quinone, Tetrabromobenzoquinone, Tetrabromoquinone, 3,4,5,6-Tetrabromocyclohexadiene-1,2-dione, NSC 36927 |
| InChI formel | InChI=1S/C6Br4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11 |
| LEDER | BrC1=C(Br)C(=O)C(=C(Br)C1=O)Br |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetrabromocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.68 |
| Formel vikt | 419.6632 |