Läs mer
Bromanilic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromanilic Acid |
| CAS | 4370-59-6 |
| Molekylformel | C6H2Br2O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,5-Dibromo-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dibromo-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-Dibromo-3,6-dihydroxyquinone, 2,5-Dihydroxy-3,6-dibromo-1,4-benzoquinone, NSC 36928 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H |
| LEDER | OC1=C(Br)C(=O)C(=C(Br)C1=O)O |
| IUPAC-namn | 2,5-dibromo-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.89 |
| Formel vikt | 295.832 |