Läs mer
Bromatlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromate |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 g/L |
| Typ | Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 250 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Bromate 1000mg/l in water (A 007)
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .