Läs mer
Bromate Standard: BrO3- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Bromate Standard: BrO3- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromate |
| CAS | 15541-45-4 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | BrO3- |
| Synonym | BrO3- |
| LEDER | [O-]Br(=O)=O |
| IUPAC-namn | Bromate |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Visa mer |