missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromazepam EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Bromazepam EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone |
| CAS | 1563-56-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H9 Br N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone, Bromazepam Imp. A (EP), Bromazepam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9BrN2O/c13-8-4-5-10(14)9(7-8)12(16)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | (2-amino-5-bromophenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?