missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromazine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Bromazine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromazine Hydrochloride |
| CAS | 1808-12-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromazine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H20 Br N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dimenhydrinate Imp. H (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. C (EP), Diphenhydramine Imp. C (EP), 2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, 4-Bromodiphenhydramine Hydrochloride, Bromazine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. H (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dimenhydrinate Impurity H as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Diphenhydramine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-bromophenyl)-phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?