Läs mer
Brombuterolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30011165
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011165 500 mg
30010586 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB678535500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21912-49-2
Molekylformel C12 H18 Br2 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 402.55
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dibromo-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-3,5-dibromo-α-[(tert-butylamino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-3,5-dibromo-α-[(tert-butylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride
IUPAC-namn 1-(4-amino-3,5-dibromofenyl)-2-(tert-butylamino)etanol; hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Br)c(N)c(Br)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brombuterol hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18Br2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Formel vikt 399.9553
Procent renhet >95%