missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromelain, MP Biomedicals™

Produktkod. 11368749 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368749 10 g 10g
11378749 25 g 25g
11398749 500 g 500g
11308759 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11368749 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210114210

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 9001-00-7

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromelain
Färg Brun till Vit-Gul
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.