Läs mer
Bromelain, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398749 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398749 500 g 500g
11368749 10 g 10g
11378749 25 g 25g
11308759 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11398749 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210114290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17555.00 SEK
    16720.26 SEK / 500g
    Save 834.74 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 9001-00-7
Kemiska identifierare
CAS 9001-00-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromelain
Färg Brun till Vit-Gul
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromelain
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromelain