Beskrivning
- Bromelain kan användas för att hämma biosyntesen av proinflammatoriska prostaglandiner
- Det kan användas för att minska koaguleringseffektiviteten
- Bromelain, från ananasstam, har använts för att göra enzymatiska hydrolysat av honungsbi-insamlat pollen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BROMELAIN from Pineapple |
| CAS | 9001-00-7 |
| Färg | Solbränna |
| MDL-nummer | MFCD00081423 |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten, olöslig i de flesta organiska lösningsmedel såsom aceton, eter, etanol och metanol. |
| Formel vikt | Ungefär 33 000. (Bokstavligen) |
| Kvalitet | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |