Läs mer
Bromethalin, TRC
Produktkod. 30012072
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012072 10 mg
30010437 100 mg
30011051 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012072 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB63333010MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63333-35-7
Molekylformel C14 H7 Br3 F3 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 577.93
Synonym N-Methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)benzenamine, Bromethalin, EL 614, Rampage, Rampage (rodenticide)
IUPAC-namn N-methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)aniline
LEDER CN(c1c(Br)cc(Br)cc1Br)c2c(cc(cc2C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromethalin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H7Br3F3N3O4/c1-21(13-9(16)2-6(15)3-10(13)17)12-8(14(18,19)20)4-7(22(24)25)5-11(12)23(26)27/h2-5H,1H3
Formel vikt 574.7939
Procent renhet >95%