Läs mer
Bromfenac Etylester, Mikromol™
Description
Bromfenac Etylester
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bromfenac Ethyl Ester |
| CAS | 102414-22-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromfenac Ethyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H16 Br N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bromfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16BrNO3/c1-2-22-15(20)10-12-4-3-5-14(16(12)19)17(21)11-6-8-13(18)9-7-11/h3-9H,2,10,19H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N |
| IUPAC-namn | Etyl 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)fenyl]acetat |
| Show More |